2-(2-Pyridyl)benzoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)benzo[d]oxazole
P2098-1G P2098-5G
TCIAP2098-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP2098-1G TCIAP2098-5G
2-(2-Pyridyl)benzoxazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Pyridyl)benzoxazole
Formule: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,21 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00569582
Numéro CAS: 32959-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38042abb1ef5f8eeece70354c70335d96e4121a5&vid=38042abb1ef5f8eeece70354c70335d96e4121a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 103.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité