Pranlukast ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[4-Oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-1-benzopyran-8-yl]-4(4-phenylbutoxy)benzamide, ONO 1078, N-(4-Oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-8-yl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
P2115-25MG P2115-100MG
TCIAP2115-25MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAP2115-25MG TCIAP2115-100MG
Pranlukast ≥98.0% (par HPLC)
Pranlukast
Formule: C₂₇H₂₃N₅O₄
MW: 481,51 g/mol
Point de fusion: 233°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864631
Numéro CAS: 103177-37-3
Merck Index: 14,07710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0680804e9c13baac60b45478f2894f148c1a3608&vid=0680804e9c13baac60b45478f2894f148c1a3608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité