Palladium 5% sur alumine
Fournisseur: TCI
Danger
P2238-5G P2238-25G
TCIAP2238-5GEA 208 EUR InStock
TCIAP2238-5G TCIAP2238-25G
Palladium 5% sur alumine
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Numéro MDL: MFCD03613602
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 14,06989
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf65fcea6067db51024e04d9b9207fd001f2302&vid=6f3a44fc9ddd9a2caa64ca91fe91cfc6c584f537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Palladium 4.90 to 5.10 %
Water max. 2.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité