2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Formyl-2-phenylindole, 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
P2273-1G P2273-5G
TCIAP2273-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP2273-1G TCIAP2273-5G
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00435481
Numéro CAS: 25365-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&vid=d6c285be75f095c5c835cb804595582be44b435f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité