Phenolphthalein Diphosphate Pentasodium salt hydrate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P2293-1G P2293-5G
TCIAP2293-1GEA 145 EUR InStock
TCIAP2293-1G TCIAP2293-5G
Phenolphthalein Diphosphate Pentasodium salt hydrate ≥95.0% (par HPLC)
Phenolphthalein Diphosphate Pentasodium salt hydrate
Formule: C₂₀H₁₃Na₅O₁₁P₂·xH₂O
MW: 606,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2382-56-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water max. 30.0 %
Ethanol (NMR) max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité