Pyrilamine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mepyramine maleate, Anisopyradamine, Minihist, Paraminyl maleate, N1-(4-Methoxybenzyl)-N2,N2-dimethyl-N1-(pyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine maleate, Diaminide maleate
P2369-5G P2369-25G
TCIAP2369-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP2369-5G TCIAP2369-25G
Pyrilamine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyrilamine maleate
Formule: C₂₁H₂₇N₃O₅
MW: 401,463 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069333
Numéro CAS: 59-33-6
EINECS: 200-422-7
Merck Index: 14,07984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5d4882157f4560106c9597a9ffbb1ac636e746a&vid=b5d4882157f4560106c9597a9ffbb1ac636e746a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité