N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Biotin-[2-(pyridin-2-ylthio)ethylamide]
P2471-10MG P2471-50MG
TCIAP2471-10MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAP2471-10MG TCIAP2471-50MG
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide ≥97.0% (par HPLC)
N-[2-(2-Pyridyldithio)ethyl]biotinamide
Formule: C₁₇H₂₄N₄O₂S₃
MW: 412,59 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320375
Numéro CAS: 112247-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.90 to 14.20 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité