2-Phenylethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenethylboronic acid
P2476-1G P2476-5G
TCIAP2476-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP2476-1G TCIAP2476-5G
2-Phenylethylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Phenylethylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Point de fusion: 88°C
Numéro MDL: MFCD01631226
Numéro CAS: 34420-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fd87465fb361b8bbdf0e70e4a2963720f1bdad0&vid=4fd87465fb361b8bbdf0e70e4a2963720f1bdad0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité