Pyrrolidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrolidinium bromide
P2484-1G P2484-5G
TCIAP2484-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP2484-1G TCIAP2484-5G
Pyrrolidine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Pyrrolidine hydrobromide
Formule: C₄H₉N·HBr
MW: 152,04 g/mol
Numéro CAS: 55810-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc5bf0d3b7e41948b427dca384c59221bf9e171&vid=5fc5bf0d3b7e41948b427dca384c59221bf9e171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité