3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-3-phenylcoumarin, 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-chromen-2-one
P2540-1G P2540-5G
TCIAP2540-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP2540-1G TCIAP2540-5G
3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (par GC)
3-Phenylumbelliferone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,242 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037574
Numéro CAS: 6468-96-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité