Propionyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propionyl-L-carnitine HCl, (R)-3-(Propionyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride, PLC
P2569-100MG P2569-1G
TCIAP2569-100MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAP2569-100MG TCIAP2569-1G
Propionyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Propionyl-L-carnitine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉NO₄·HCl
MW: 253,8 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274137
Numéro CAS: 119793-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bda2e7e4f0e483124ccf7dbae9a1d08db543b0&vid=69bda2e7e4f0e483124ccf7dbae9a1d08db543b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité