9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2571-200MG P2571-1G
TCIAP2571-200MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAP2571-200MG TCIAP2571-1G
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (par HPLC, azote total)
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₀H₃₅B₂NO₄
MW: 495,23 g/mol
Numéro CAS: 1035631-57-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c476a1f9aeed28a05f63e8b182e51db9d6b74b2b&vid=c476a1f9aeed28a05f63e8b182e51db9d6b74b2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité