Ruthénium 5% sur carbone humidifié avec environ 40% d'eau
Fournisseur: TCI
R0076-25G R0076-5G
TCIAR0076-25GEA 164 EUR InStock
TCIAR0076-25G TCIAR0076-5G
Ruthénium 5% sur carbone humidifié avec environ 40% d'eau
Ruthénium
Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Merck Index: 14,08299
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) 4.9 to 5.1 % (on dry base)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité