Rotenone ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
R0090-25G R0090-5G
TCIAR0090-25GEA 482 EUR InStock
TCIAR0090-25G TCIAR0090-5G
Rotenone ≥95.0% (par HPLC)
Rotenone
Formule: C₂₃H₂₂O₆
MW: 394,42 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD09025614
Numéro CAS: 83-79-4
EINECS: 201-501-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08271
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 67.00 to 71.00 %
Specific rotation [a]20/D -113.0 to -117.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité