Rivastigmine-L-tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Rivastigmine tartrate, (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[(S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester L-Tartrate, 3-[(S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate L-Tartrate
R0093-1G R0093-5G
TCIAR0093-1GEA 104 EUR InStock
TCIAR0093-1G TCIAR0093-5G
Rivastigmine-L-tartrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Rivastigmine-L-tartrate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₂·C₄H₆O₆
MW: 400,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03700731
Numéro CAS: 129101-54-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=5, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité