Ritalinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
R0111-1G R0111-5G
TCIAR0111-1GEA 44 EUR InStock
TCIAR0111-1G TCIAR0111-5G
Ritalinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ritalinic acid
Formule: C13H17NO2
Numéro MDL: MFCD06200695
Numéro CAS: 19395-41-6
EINECS: 243-020-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a2f9b48a5fda0da5bb81c668275c15c7aea380&vid=33a2f9b48a5fda0da5bb81c668275c15c7aea380&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité