Rhodium(II) octanoate dimer
Fournisseur: TCI
R0161-200MG R0161-1G
TCIAR0161-200MGEA 237 EUR InStock
TCIAR0161-200MG TCIAR0161-1G
Rhodium(II) octanoate dimer
Rhodium(II) octanoate dimer
Formule: C₃₂H₆₀O₈Rh₂
MW: 778,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064724
Numéro CAS: 73482-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a407c2a5e883ae6b8a920eebcfcd7f87423beb&vid=a4a407c2a5e883ae6b8a920eebcfcd7f87423beb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 47.00 to 52.00 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité