4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Benzoylbenzoic acid N-succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-benzoylbenzoate
S0863-1G S0863-200MG
TCIAS0863-1GEA 307 EUR InStock
TCIAS0863-1G TCIAS0863-200MG
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone
Formule: C₁₈H₁₃NO₄
MW: 323,2995 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058572
Numéro CAS: 91990-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité