Sildenafil citrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulphonyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7(6H)-one Citrate, 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulphonyl]-4-methylpiperazine Citrate
S0986-25MG S0986-100MG S0986-1G
TCIAS0986-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0986-25MG TCIAS0986-100MG TCIAS0986-1G
Sildenafil citrate ≥98.0% (par HPLC)
Sildenafil citrate
Formule: C₂₂H₃₀N₆O₄S·C₆H₈O₇
MW: 666,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD09026931
Numéro CAS: 171599-83-0
Merck Index: 14,08489
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13e3f19e31f8a1494353dcfee2142e8054af7891&vid=13e3f19e31f8a1494353dcfee2142e8054af7891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité