Diglycerol mélange d'isomères ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Oxydi(propanediol), Tetrahydroxydipropyl Ether, 3,3'-Oxybis(propane-1,2-diol)
T0119-25G T0119-500G
TCIAT0119-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0119-25G TCIAT0119-500G
Diglycerol mélange d'isomères ≥80.0% (par GC)
Diglycerol
Formule: C₆H₁₄O₅
MW: 166,17 g/mol
Point d'éclair: 240°C
Numéro MDL: MFCD00049316
Numéro CAS: 627-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité