Tripentylamine (mélange d'isomères à chaîne ramifiée) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triamylamine, Tripentylamine
T0338-25ML T0338-500ML
TCIAT0338-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0338-25ML TCIAT0338-500ML
Tripentylamine (mélange d'isomères à chaîne ramifiée) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tripentylamine
Formule: C₁₅H₃₃N
MW: 227,43 g/mol
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00015270
Numéro CAS: 621-77-2
EINECS: 210-705-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité