Heptyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Heptyl Ester
T0884-25G T0884-500G
TCIAT0884-25GEA 112 EUR InStock
TCIAT0884-25G TCIAT0884-500G
Heptyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Heptyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₄H₂₂O₃S
MW: 270,39 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Numéro MDL: MFCD00059442
Numéro CAS: 24767-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité