Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N',N'',N'''-Tetraacetylglycoluril ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N',N'',N'''-Tetraacetylacetyleneurea

T0985-25G T0985-5G
TCIAT0985-25GEA 209 EUR InStock
TCIAT0985-25G TCIAT0985-5G
N,N',N'',N'''-Tetraacetylglycoluril ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N',N'',N'''-Tetraacetylglycoluril


Formule: C₁₂H₁₄N₄O₆
MW: 310,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022618
Numéro CAS: 10543-60-9
EINECS: 234-124-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité