Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thaumatin

Fournisseur: TCI

T1144-100MG T1144-1G
TCIAT1144-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1144-100MG TCIAT1144-1G
Thaumatin
Thaumatin


Numéro MDL: MFCD00132420
Numéro CAS: 53850-34-3
EINECS: 275-363-3
Merck Index: 14,09273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Total Nitrogen 14.5 to 17.5 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 276.0 to 280.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) 11.0 to 13.0 (H2O, 276.0 to 280.0 nm)
Drying loss max. 15.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité