(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T1369-1G T1369-25G
TCIAT1369-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT1369-1G TCIAT1369-25G
(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(3R)-(+)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₉F₃N₂O
MW: 218,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094762
Numéro CAS: 141043-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=1,H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité