3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
T1687-25G T1687-500G
TCIAT1687-25GEA 22 EUR InStock
TCIAT1687-25G TCIAT1687-500G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Formule: C5H9Br3O
MW: 324,8364 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00021982
Numéro CAS: 1522-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&vid=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité