Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrafluoroisophthalamide ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrafluoro-m-phthalamide

T1851-1G T1851-5G
TCIAT1851-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT1851-1G TCIAT1851-5G
Tetrafluoroisophthalamide ≥94.0% (par GC)
Tetrafluoroisophthalamide


Formule: C₈H₄F₄N₂O₂
MW: 236,13 g/mol
Numéro CAS: 153279-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité