1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,8,11-Tetramethylcyclam
T1877-200MG T1877-1G
TCIAT1877-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAT1877-200MG TCIAT1877-1G
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4,8,11-Tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Formule: C₁₄H₃₂N₄
MW: 256,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005106
Numéro CAS: 41203-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité