2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T2056-1G T2056-5G
TCIAT2056-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT2056-1G TCIAT2056-5G
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose
Formule: C₃₄H₂₈O₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683399
Numéro CAS: 113544-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité