Trioxsalen ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,5',8-Trimethylpsoralen, Trisoralen, TMP, 2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one
T2267-1G T2267-5G
TCIAT2267-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT2267-1G TCIAT2267-5G
Trioxsalen ≥98.0% (par HPLC)
Trioxsalen
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD00005010
Numéro CAS: 3902-71-4
EINECS: 223-459-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09735
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6968e23203d10edd325cad867d53cadf4955b90&vid=c6968e23203d10edd325cad867d53cadf4955b90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité