4-Thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
T2494-1G T2494-5G
TCIAT2494-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT2494-1G TCIAT2494-5G
4-Thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Numéro MDL: MFCD00623589
Numéro CAS: 3973-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4121e731051b426cfceca676f0ed2c9c3f7f1ea4&vid=4121e731051b426cfceca676f0ed2c9c3f7f1ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité