(R)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-Ferrocenyl p-Tolyl Sulphoxide
T2545-1G T2545-5G
TCIAT2545-1GEA 284 EUR InStock
TCIAT2545-1G TCIAT2545-5G
(R)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(p-Toluenesulphinyl)ferrocene
Formule: C₁₇H₁₆FeOS
MW: 324,22 g/mol
Numéro CAS: 130225-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité