2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T2547-25G T2547-5G
TCIAT2547-25GEA 1170 EUR InStock
TCIAT2547-25G TCIAT2547-5G
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₃N
MW: 207,58 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042687
Numéro CAS: 61881-19-4
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité