Tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2564-5G T2564-25G
TCIAT2564-5GEA 119 EUR InStock
TCIAT2564-5G TCIAT2564-25G
Tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributyl(2-methoxyethyl)phosphonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₇H₃₄F₆NO₅PS₂
MW: 541,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD11112190
Numéro CAS: 959698-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité