1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4''-Dibromo-5'-(4-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T2644-1G T2644-5G
TCIAT2644-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2644-1G TCIAT2644-5G
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Formule: C₂₄H₁₅Br₃
MW: 543,10 g/mol
Point de fusion: 263°C
Numéro MDL: MFCD00362911
Numéro CAS: 7511-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité