Triethyl(trifluoromethyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Triethylsilyl)trifluoromethane
T2764-1G T2764-5G
TCIAT2764-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT2764-1G TCIAT2764-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane ≥98.0% (par GC)
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formule: C₇H₁₅F₃Si
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 58°C
Point d'éclair: 0°C
Numéro MDL: MFCD00192520
Numéro CAS: 120120-26-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité