N-(p-Toluenesulphonyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Tosylglycine, N-p-Tosylglycine, Tos-Gly-OH
T2803-25G T2803-5G
TCIAT2803-25GEA 120 EUR InStock
TCIAT2803-25G TCIAT2803-5G
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Formule: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045898
Numéro CAS: 1080-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité