1-(p-Toluenesulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 3-Nitro-1-(p-toluenesulphonyl)-1,2,4-triazole, 3-Nitro-1-tosyl-1H-1,2,4-triazole
T2930-1G T2930-5G
TCIAT2930-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT2930-1G TCIAT2930-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole ≥98.0% (par HPLC)
1-(p-Toluenesulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₈N₄O₄S
MW: 268,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009756
Numéro CAS: 77451-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=179e7c988962f47e910012a7810b737c4c55599f&vid=179e7c988962f47e910012a7810b737c4c55599f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.40 to 21.10 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité