Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
T2943-5G T2943-25G
TCIAT2943-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT2943-5G TCIAT2943-25G
Triisopropanolamine cyclic borate ≥98.0% (sur base azote total)
Triisopropanolamine cyclic borate
Formule: C₉H₁₈BNO₃
MW: 199,057 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD03791298
Numéro CAS: 101-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&vid=424c2794dbcfad843d9c73a5ec5418e7544ac892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité