tri-Magnésium dicitrate nonahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trimagnesium Dicitrate Nonahydrate, Magnesium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate nonahydrate, Magnesium citrate tribasic nonahydrate
T2966-25G T2966-500G
TCIAT2966-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2966-25G TCIAT2966-500G
tri-Magnésium dicitrate nonahydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tri-Magnésium dicitrate nonahydraté
Formule: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·9H₂O
MW: 613,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036422
Numéro CAS: 153531-96-5
EINECS: 222-093-9
Merck Index: 14,05663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec3ae5ba35cace20e5b12fe1c7934b7975195d5&vid=dec3ae5ba35cace20e5b12fe1c7934b7975195d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 25.0 to 28.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité