Trimethyl(pentafluorophenyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(perfluorophenyl)silane
T3012-1G T3012-5G
TCIAT3012-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT3012-1G TCIAT3012-5G
Trimethyl(pentafluorophenyl)silane ≥98.0% (par GC)
Trimethyl(pentafluorophenyl)silane
Formule: C₉H₉F₅Si
MW: 240,25 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00092630
Numéro CAS: 1206-46-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c658a858b5c2c8211fe564c1c1966cf5d42dea09&vid=c658a858b5c2c8211fe564c1c1966cf5d42dea09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité