3-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
T3028-1G T3028-5G
TCIAT3028-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT3028-1G TCIAT3028-5G
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453668
Numéro CAS: 210907-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7998fa6a118911e48c56e069d723c4cdc09444a&vid=a7998fa6a118911e48c56e069d723c4cdc09444a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité