1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TIPS-EBX, 1-((Tris(1-methylethyl)silyl)ethynyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
T3039-200MG T3039-1G
TCIAT3039-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAT3039-200MG TCIAT3039-1G
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (par HPLC)
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formule: C₁₈H₂₅IO₂Si
MW: 428,39 g/mol
Point de fusion: 170°C
Numéro MDL: MFCD18632570
Numéro CAS: 181934-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&vid=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité