ɑ-(Trichloromethyl)benzyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl acetate, Acetic acid 2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl Ester, Acetic Acid ɑ-(Trichloromethyl)benzyl Ester, Acetic Acid 2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl Ester, 2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl Acetate, Acetic acid α-(Trichloromethyl)benzyl Ester, α-(Trichloromethyl)benzyl Acetate
T3122-25G T3122-250G
TCIAT3122-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT3122-25G TCIAT3122-250G
ɑ-(Trichloromethyl)benzyl acetate ≥98.0% (par GC)
alpha-(Trichloromethyl)benzyl acetate
Formule: C₁₀H₉Cl₃O₂
MW: 267,53 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Numéro MDL: MFCD00000804
Numéro CAS: 90-17-5
EINECS: 201-972-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c831d24dfa21dc39a51183d9faa519050ce5c32d&vid=c831d24dfa21dc39a51183d9faa519050ce5c32d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité