1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H-1,2,4-Triazole-1-carboximidamide hydrochloride
T3124-1G T3124-5G
TCIAT3124-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT3124-1G TCIAT3124-5G
1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₃H₆ClN₅
MW: 147,566 g/mol
Point de fusion: 199°C
Numéro MDL: MFCD03095468
Numéro CAS: 19503-26-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89a7a0a5b435e37da679bc187e0d91fa984475da&vid=89a7a0a5b435e37da679bc187e0d91fa984475da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité