Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3142-1G T3142-5G
TCIAT3142-1GEA 227 EUR InStock
TCIAT3142-1G TCIAT3142-5G
Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene ≥97.0% (par GC)
Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethylene
Formule: C₂₆H₂₀O₄
MW: 396,44 g/mol
Point de fusion: 323°C
Numéro MDL: MFCD28901376
Numéro CAS: 119301-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3390b4e774c310fdbb317f9f0ecb4429915a4b9c&vid=3390b4e774c310fdbb317f9f0ecb4429915a4b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité