Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl trimethylsilyl ether
T3222-5ML T3222-25ML
TCIAT3222-5MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAT3222-5ML TCIAT3222-25ML
Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (par GC)
Trimethyl(phenoxy)silane
Formule: C₉H₁₄OSi
MW: 166,30 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: -55°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00053666
Numéro CAS: 1529-17-5
EINECS: 216-211-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&vid=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité