N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
T3262-25G T3262-5G
TCIAT3262-25GEA 153 EUR InStock
TCIAT3262-25G TCIAT3262-5G
N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₄H₆F₃NO
MW: 141,0900 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00043555
Numéro CAS: 1547-87-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité