2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T3308-1G T3308-5G
TCIAT3308-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT3308-1G TCIAT3308-5G
2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4,6-Tris(3-bromophenyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₂Br₃N₃
MW: 546,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD28964709
Numéro CAS: 890148-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité