Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanate
T3324-5G T3324-25G
TCIAT3324-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT3324-5G TCIAT3324-25G
Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Numéro MDL: MFCD00022055
Numéro CAS: 6095-82-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&vid=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité